4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470068-1G OR470068-5G
APOSOR470068-1GEA 256 EUR
APOSOR470068-1G APOSOR470068-5G
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂ClNO₂
MW: 225.671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13191618
Núm. CAS: 1197193-20-6