4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470069-1G OR470069-5G
APOSOR470069-1GEA 256 EUR
APOSOR470069-1G APOSOR470069-5G
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂ClNO₃
MW: 241,671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13191619
Núm. CAS: 1197193-12-6