2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470073-1G OR470073-5G OR470073-250MG
APOSOR470073-1GEA 499 EUR
APOSOR470073-1G APOSOR470073-5G APOSOR470073-250MG
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13191626
Núm. CAS: 1092770-25-6