2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470074-1G OR470074-5G OR470074-250MG
APOSOR470074-1GEA 463 EUR
APOSOR470074-1G APOSOR470074-5G APOSOR470074-250MG
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₂
MW: 235,282 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12869794
Núm. CAS: 835879-06-6