Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470075-1G OR470075-5G
APOSOR470075-1GEA 306 EUR
APOSOR470075-1G APOSOR470075-5G
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Formula: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291,342 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461233
Núm. CAS: 169384-56-9