Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470079-250MG OR470079-1G
APOSOR470079-250MGEA 346 EUR
APOSOR470079-250MG APOSOR470079-1G
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Formula: C₉H₁₀N₂O₄S
MW: 242,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195438
Núm. CAS: 132973-51-4