3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
OR470080-5G OR470080-1G
APOSOR470080-5GEA 1220 EUR
APOSOR470080-5G APOSOR470080-1G
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Formula: C₆H₁₂BrN·BrH
MW: 258.982 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18375234
Núm. CAS: 13617-02-2