4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isobutyloxazolidine-2,5-dione
OR470083-1G OR470083-5G
APOSOR470083-1GEA 30.6 EUR
APOSOR470083-1G APOSOR470083-5G
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Formula: C₇H₁₁NO₃
MW: 157,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684167
Núm. CAS: 51248-35-2