Benzyl Morpholinoacetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470085-25G OR470085-5G
APOSOR470085-25GEA 561 EUR
APOSOR470085-25G APOSOR470085-5G
Benzyl Morpholinoacetate
Benzyl Morpholinoacetate
Formula: C₁₃H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495872
Núm. CAS: 53342-23-7