1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470089-1G OR470089-5G
APOSOR470089-1GEA 256 EUR
APOSOR470089-1G APOSOR470089-5G
1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₈H₇N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495877
Núm. CAS: 52090-67-2