Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470090-1G OR470090-5G
APOSOR470090-1GEA 397 EUR
APOSOR470090-1G APOSOR470090-5G
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495878
Núm. CAS: 1226776-84-6