Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470091-1G OR470091-5G
APOSOR470091-1GEA 499 EUR
APOSOR470091-1G APOSOR470091-5G
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Formula: C₂₀H₂₈N₂O₆
MW: 392.446 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495881
Núm. CAS: 392331-67-8