3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470095-1G OR470095-5G
APOSOR470095-1GEA 306 EUR
APOSOR470095-1G APOSOR470095-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Formula: C₁₀H₁₅NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495893
Núm. CAS: 1226776-90-4