3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470096-1G OR470096-5G
APOSOR470096-1GEA 361 EUR
APOSOR470096-1G APOSOR470096-5G
3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12818946
Núm. CAS: 116753-51-6