(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470098-1G OR470098-5G
APOSOR470098-1GEA 306 EUR
APOSOR470098-1G APOSOR470098-5G
(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02600649
Núm. CAS: 29936-86-5