3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470107-1G OR470107-5G
APOSOR470107-1GEA 256 EUR
APOSOR470107-1G APOSOR470107-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16883062
Núm. CAS: 18333-20-5