3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR470108-1G OR470108-5G
APOSOR470108-1GEA 306 EUR
APOSOR470108-1G APOSOR470108-5G
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220.268 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09711359
Núm. CAS: 938239-74-8