tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470109-1G
OR470109-5G
APOSOR470109-1GEA
0
EUR
APOSOR470109-1G
APOSOR470109-5G
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Formula:
C₁₉H₂₇NO₅ MW: 349.421 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16495901 Núm. CAS: 191731-16-5 |