4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470112-1G OR470112-250MG
APOSOR470112-1GEA 591 EUR
APOSOR470112-1G APOSOR470112-250MG
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Formula: C₁₄H₂₁ClN₄O₂
MW: 312,795 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607516
Núm. CAS: 596817-46-8