(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470121-1G OR470121-5G
APOSOR470121-1GEA 275 EUR
APOSOR470121-1G APOSOR470121-5G
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formula: C₁₃H₁₅N
MW: 185,265 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367857
Núm. CAS: 124192-87-6