2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470122-1G OR470122-5G
APOSOR470122-1GEA 397 EUR
APOSOR470122-1G APOSOR470122-5G
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09932969
Núm. CAS: 1016519-61-1