Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470123-1G
OR470123-5G
APOSOR470123-1GEA
397
EUR
APOSOR470123-1G
APOSOR470123-5G
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Formula:
C₈H₈BrNO₄S MW: 294,122 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11057846 Núm. CAS: 924867-88-9 |