Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470125-1G OR470125-5G
APOSOR470125-1GEA 148 EUR
APOSOR470125-1G APOSOR470125-5G
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₂₁NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16883080
Núm. CAS: 1245782-62-0