5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470129-1G OR470129-5G
APOSOR470129-1GEA 205 EUR
APOSOR470129-1G APOSOR470129-5G
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Formula: C₉H₁₂BrN₃Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660032
Núm. CAS: 875781-41-2