4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR470131-5G OR470131-1G
APOSOR470131-5GEA 591 EUR
APOSOR470131-5G APOSOR470131-1G
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18070986
Núm. CAS: 919085-52-2