Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470139-5G OR470139-1G
APOSOR470139-5GEA 712 EUR
APOSOR470139-5G APOSOR470139-1G
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071000
Núm. CAS: 1256633-15-4