Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470146-1G OR470146-250MG
APOSOR470146-1GEA 499 EUR
APOSOR470146-1G APOSOR470146-250MG
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.305 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071010
Núm. CAS: 1256633-22-3