2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
Proveedor: Apollo Scientific
OR470155-1G OR470155-5G
APOSOR470155-1GEA 448 EUR
APOSOR470155-1G APOSOR470155-5G
2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
Formula: C₂₂H₂₀O₅
MW: 364,391 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11559033
Núm. CAS: 1083181-35-4