2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR470158-1G OR470158-5G
APOSOR470158-1GEA 306 EUR
APOSOR470158-1G APOSOR470158-5G
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₄
MW: 280.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071034
Núm. CAS: 1256633-35-8