2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR470162-25G OR470162-5G
APOSOR470162-25GEA 713 EUR
APOSOR470162-25G APOSOR470162-5G
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Formula: C₉H₉NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071041
Núm. CAS: 43111-34-8