Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470171-1G OR470171-5G
APOSOR470171-1GEA 199 EUR
APOSOR470171-1G APOSOR470171-5G
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Formula: C₁₁H₁₁N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18651685
Núm. CAS: 1272756-25-8