2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470173-1G OR470173-5G OR470173-250MG
APOSOR470173-1GEA 137 EUR
APOSOR470173-1G APOSOR470173-5G APOSOR470173-250MG
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Densidad: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79,44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08729302
Núm. CAS: 52568-28-2