Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470174-25G OR470174-5G
APOSOR470174-25GEA 997 EUR
APOSOR470174-25G APOSOR470174-5G
Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Formula: C₁₂H₁₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16089521
Núm. CAS: 141289-99-8