4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470178-1G OR470178-5G
APOSOR470178-1GEA 459 EUR
APOSOR470178-1G APOSOR470178-5G
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Formula: C₁₇H₂₃ClN₂O₂
MW: 322,83 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18651695
Núm. CAS: 807316-60-5