2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470183-1G OR470183-5G
APOSOR470183-1GEA 397 EUR
APOSOR470183-1G APOSOR470183-5G
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18375280
Núm. CAS: 1261268-75-0