3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470194-1G
OR470194-5G
APOSOR470194-1GEA
397
EUR
APOSOR470194-1G
APOSOR470194-5G
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
Formula:
C₉H₉N₃·ClH MW: 195,649 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03206691 Núm. CAS: 1261269-04-8 |