2-(4-Nitrophenyl)imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Nitrophenyl)-1H-imidazole
OR470195-1G OR470195-5G
APOSOR470195-1GEA 306 EUR
APOSOR470195-1G APOSOR470195-5G
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
Formula: C₉H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08668825
Núm. CAS: 1614-06-8