4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR470197-1G OR470197-5G
APOSOR470197-1GEA 397 EUR
APOSOR470197-1G APOSOR470197-5G
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
MW: 169,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863386
Núm. CAS: 98298-49-8