5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR470201-1G OR470201-5G
APOSOR470201-1GEA 306 EUR
APOSOR470201-1G APOSOR470201-5G
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07383033
Núm. CAS: 501902-15-4