Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470203-1G OR470203-5G
APOSOR470203-1GEA 173 EUR
APOSOR470203-1G APOSOR470203-5G
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06740075
Núm. CAS: 186086-71-5