2-Chloro-3-nitrobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR470205-1G OR470205-5G
APOSOR470205-1GEA 183 EUR
APOSOR470205-1G APOSOR470205-5G
2-Chloro-3-nitrobenzamide
2-Chloro-3-nitrobenzamide
Formula: C₇H₅ClN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00482025
Núm. CAS: 117054-76-9