Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470209-1G OR470209-5G
APOSOR470209-1GEA 194 EUR
APOSOR470209-1G APOSOR470209-5G
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18651717
Núm. CAS: 1272756-08-7