Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470211-1G OR470211-5G
APOSOR470211-1GEA 194 EUR
APOSOR470211-1G APOSOR470211-5G
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05695247
Núm. CAS: 1009341-34-7