(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470215-1G OR470215-5G
APOSOR470215-1GEA 306 EUR
APOSOR470215-1G APOSOR470215-5G
(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₄N₂O₃
MW: 186,208 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14697611
Núm. CAS: 1305322-88-6