(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470216-1G OR470216-5G
APOSOR470216-1GEA 306 EUR
APOSOR470216-1G APOSOR470216-5G
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₄N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17271751
Núm. CAS: 1046139-15-4