(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470217-1G OR470217-5G
APOSOR470217-1GEA 306 EUR
APOSOR470217-1G APOSOR470217-5G
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18651719
Núm. CAS: 1315054-87-5