(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470218-1G OR470218-250MG
APOSOR470218-1GEA 212 EUR
APOSOR470218-1G APOSOR470218-250MG
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18651720
Núm. CAS: 1305322-89-7