2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR470251-1G OR470251-5G
APOSOR470251-1GEA 164 EUR
APOSOR470251-1G APOSOR470251-5G
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Formula: C₁₇H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12618618
Núm. CAS: 1041593-26-3