1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR470256-1G OR470256-5G
APOSOR470256-1GEA 397 EUR
APOSOR470256-1G APOSOR470256-5G
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
Formula: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
MW: 311,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16628189
Núm. CAS: 1305320-67-5