1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR470257-1G OR470257-5G
APOSOR470257-1GEA 397 EUR
APOSOR470257-1G APOSOR470257-5G
1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
Formula: C₁₃H₁₅BrN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18911745
Núm. CAS: 1305320-56-2